4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
H51472.03EA 385 EUR InStock
H51472.03
4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine 96%
4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
Formule: C₁₈H₃₃NSn
MW: 382,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787403
Numéro CAS: 301652-23-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité