1-Hydroxy-2-naphthaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0839-1G H0839-5G
TCIAH0839-1GEA 139 EUR InStock
TCIAH0839-1G TCIAH0839-5G
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde ≥98.0% (par GC)
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Formule: C₁₁H₈O₂
MW: 172,1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092325
Numéro CAS: 574-96-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=237155ffd656f15688c3822c55deba55af00e248&vid=237155ffd656f15688c3822c55deba55af00e248&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité