Tetramethylammonium acetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1048-25G T1048-5G
TCIAT1048-25GEA 140 EUR InStock
TCIAT1048-25G TCIAT1048-5G
Tetramethylammonium acetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tetramethylammonium acetate
Formule: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,20 g/mol
Point de fusion: 195°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011630
Numéro CAS: 10581-12-1
EINECS: 234-179-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7be1d9b62845006d63123116f6fa9d8a9bd64e80&vid=7be1d9b62845006d63123116f6fa9d8a9bd64e80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité