5-Bromophthalide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
373330250 373331000
ACRO373330250EA 183 EUR InStock
ACRO373330250 ACRO373331000
5-Bromophthalide 98%
5-Bromophthalide
Formule: C₈H₅BrO₂
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01797360
Numéro CAS: 64169-34-2
EINECS: 447-190-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité