5-Bromophthalide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33891.06 H33891.14 H33891.22
H33891.06EA 38.7 EUR InStock
H33891.06 H33891.14 H33891.22
5-Bromophthalide ≥98%
5-Bromophthalide
Formule: C₈H₅BrO₂
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01797360
Numéro CAS: 64169-34-2
EINECS: 447-190-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité