5-Bromophthalide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2770-25GEA 120 EUR InStock
TCIAB2770-25G
5-Bromophthalide ≥98.0% (par GC)
5-Bromophthalide
Formule: C₈H₅BrO₂
MW: 213,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD01797360
Numéro CAS: 64169-34-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/88/28934288.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité