3-Bromophthalide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1068-25G B1068-5G
TCIAB1068-25GEA 150 EUR InStock
TCIAB1068-25G TCIAB1068-5G
3-Bromophthalide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Bromophthalide
Formule: C₈H₅BrO₂
Point d'ébullition: 138°C
Numéro MDL: MFCD00040520
Numéro CAS: 6940-49-4
EINECS: 230-084-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efe2866da3f20d6c3f3535b9152e71eb50a87291&vid=efe2866da3f20d6c3f3535b9152e71eb50a87291&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité