(4-Methylphenylthio)acetone
003767-1G 003767-5G
FLUO003767-1GEA 0 EUR InStock
FLUO003767-1G FLUO003767-5G
(4-Methylphenylthio)acetone
(4-Methylphenylthio)acetone
Formule: C₁₀H₁₂OS
MW: 180,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052713
Numéro CAS: 1200-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité