Plomb (II) nitrate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Lead dinitrate
84847.180EA 31.6 EUR InStock
84847.180 84847.290
Plomb (II) nitrate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Plomb (II) nitrate
Formule: Pb(NO₃)₂
MW: 331,21 g/mol
Point de fusion: 450…470 °C
Densité: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011153
Numéro CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
ONU: 1469
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 13,05432
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Insoluble matter Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité