D-Glucono-1,5-lactone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: D-Glucono-δ-lactone
TCIAG0039-500GEA 33 EUR InStock
TCIAG0039-500G TCIAG0039-25G
D-Glucono-1,5-lactone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D-Glucono-1,5-lactone
Formule: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Point de fusion: 153 °C
Numéro MDL: MFCD00006647
Numéro CAS: 90-80-2
Merck Index: 13,04470
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/35/28969735.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +60.0 to +67.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité