Cuivre (II) acétate monohydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Cuivre (II) acétate à 1 molécule d'eauDiacétate de cuivre monohydraté
84843.230EA 60.5 EUR InStock
84843.230
Cuivre (II) acétate monohydraté 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
Cuivre (II) acétate monohydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199,65 g/mol
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149570
Numéro CAS: 6046-93-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02651
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Insolubility in water (5 %) Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Ni (Nickel) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité