Titane (IV) oxyde 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
84853.290EA 70.7 EUR InStock
84853.290 84853.460
Titane (IV) oxyde 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR®
Titane (IV) oxyde
Formule: TiO₂
Point d'ébullition: 2900 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1855 °C
Densité: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Loss on ignition (800°C) Max. 0.5 %
Solubility in hot water Max. 0.5 %
Solubility in hydrochloric acid Max. 0.5 %
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %
Sb (Antimony) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité