Violet de méthyle 1 g/l en solution aqueuse indicateur
Fournisseur: Hach
Attention
HACH2193432EA 27 EUR InStock
HACH2193432
Violet de méthyle 1 g/l en solution aqueuse indicateur
Violet de méthyle
Formule: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
MW: 1391,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070843
Numéro CAS: 1340-02-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité