Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rouge de méthyle 0,04% dans l'eau pour détermination du pH

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acide 2-(4-dimethylaminophenylazo)benzoïque

TCIAM0056-500MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAM0056-500ML
Rouge de méthyle 0,04% dans l'eau pour détermination du pH
Rouge de méthyle


Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/27/28973327.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Transition interval (pH) (red)4.2 to 6.2 (yellow)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité