Potassium dichromate 8,7816 g/L (1 ml = 1,00% Fe) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
01534.5000 01534.3000 01534.5020 01534.6020
KRAF01534.5000EA 0 EUR InStock
KRAF01534.5000 KRAF01534.3000 KRAF01534.5020 KRAF01534.6020
Potassium dichromate 8,7816 g/L (1 ml = 1,00% Fe) en solution aqueuse
Potassium dichromate
1 ml = 1.00% Fe
Formule: K₂Cr₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité