Sodium sulfate décahydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
84851.290EA 38 EUR InStock
84851.290
Sodium sulfate décahydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
Sodium sulfate décahydraté
Formule: Na₂SO₄·10H₂O
MW: 322,2 g/mol
Point d'ébullition: 1429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32,4 °C
Densité: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149189
Numéro CAS: 7727-73-3
Merck Index: 13,08755
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %) 5.2 - 9.2
Heavy metals (as Pb) Max. 3 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 30 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité