3-Bromopropyne ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1-Brom-2-propin3-Bromopropyne
Stabilization: Stabilisé avec Magnesium oxyde
TCIAP0484-100GEA 102 EUR InStock
TCIAP0484-100G TCIAP0484-25G TCIAP0484-500G
3-Bromopropyne ≥97.0% (par GC) stabilisé
3-Bromopropyne
Formule: C₃H₃Br
MW: 118,96 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point de fusion: –43 °C
Point d'éclair: 10°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000241
Numéro CAS: 106-96-7
ONU: 2345
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/60/28991160.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité