3-Bromopropyne 80% ∼9.2 mol/L dans le toluène stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabiised with magnesium oxide (MgO)
P1272-25G P1272-500G P1272-100G
TCIAP1272-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAP1272-25G TCIAP1272-500G TCIAP1272-100G
3-Bromopropyne 80% ∼9.2 mol/L dans le toluène stabilisé
Propagyl bromide
Formule: C₃H₃Br
Point d'éclair: 18°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000241
Numéro CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=250033596f589699867a5c38ba00e1349a4ab28a&vid=0d60dabac59081ffd643f22778ef600200ef8d11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (GC) 80.0 to 83.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité