2-Bromo-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3749-5GEA 149 EUR InStock
TCIAB3749-5G
2-Bromo-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BBrNO₂
MW: 283,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798246
Numéro CAS: 452972-12-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/90/28935090.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité