Sodium thiosulfate, anhydre ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
84852.230EA 30.1 EUR InStock
84852.230 84852.290 84852.460
Sodium thiosulfate, anhydre ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodium thiosulfate
Formule: Na₂S₂O₃
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003499
Numéro CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 8.5
S (Sulphide) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 50 ppm
Co (Cobalt) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
K (Potassium) Max. 200 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité