Diméthylamine ∼11% ∼2.0 mol/L dans le methanol
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3292-500MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAD3292-500ML
Diméthylamine ∼11% ∼2.0 mol/L dans le methanol
Diméthylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Point d'éclair: 5°C
Numéro MDL: MFCD00008288
Numéro CAS: 124-40-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/69/28980269.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 11.0 to 13.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité