m-Cresol purple sodium salt
Fournisseur: TCI
Synonyms: m-Cresolsulphonphthalein sodium salt, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[d][1,2]oxathiole 2,2-dioxide, sodium salt
S0045-1G S0045-5G
TCIAS0045-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAS0045-1G TCIAS0045-5G
m-Cresol purple sodium salt
m-Cresol purple sodium salt
Formule: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010177
Numéro CAS: 62625-31-4
EINECS: 263-656-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19ac168a98e4d1760efb8f5297c7fb43006d01cc&vid=19ac168a98e4d1760efb8f5297c7fb43006d01cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 434.0 to 437.0nm (KH2PO4・NaOH pH 7 buffer sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (10mg/L, 434.0 to 437.0nm (KH2PO4・NaOH pH 7 buffer sol., 434.0 to 437.0nm)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité