Acide lactique solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: DL-Acide lactique
35628.APEA 102 EUR InStock
35628.AP
Acide lactique solution standardisée 1.0 N en solution aqueuse
Acide lactique
Formule: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004520
Numéro CAS: 50-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité