Papanicolaou solution EA 50, Q Path® pour la microscopie
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
Danger
10047011.EA 161 EUR InStock
10047011. 10047111. 00607141.
Papanicolaou solution EA 50, Q Path® pour la microscopie
Papanicolaou solution EA 50
Solution prête à l'emploi pour coloration cytologique de Papanicolaou
IVD registered. Instructions for use on vwr.com- just search for the product.
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147831
ONU: 1992
ADR: 3 (6.1),II
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Cyanophilic cytoplasm Blue-green
Eosinophilic cytoplasm Pink
Nuclei Blue to dark violet
Suitable for microscopy (vaginal smear) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité