Paraffine, Point de solidification: 54 - 56 °C, Q Path® pour la microscopie
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
10048502.EA 137 EUR InStock
10048502. 10048500. 10048501.
Paraffine, Point de solidification: 54 - 56 °C, Q Path® pour la microscopie
Paraffine
Paraffine (54 - 56 °C) pour l'enrobage et le traitement tissulaire des échantillons histologiques. Cette paraffine est sans DMSO.
Point de fusion: 54 - 56 °C
Numéro CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité