Solution de Papanicolaou 2a Orange G (OG 6), Q Path® pour la microscopie
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
Danger
10047010.EA 43.1 EUR InStock
10047010. 10047110. 00607136.
Solution de Papanicolaou 2a Orange G (OG 6), Q Path® pour la microscopie
Papanicolaou's solution 2a Orange G (OG 6)
Solution prête à l'emploi pour coloration cytologiques de Papanicolaou en poche facile d'utilisation aisée et sûre
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1170
ADR: 3,II
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Colour of solution Orange
Density (20/4) 0,82 - 0,834
pH (20°C) 7,3 - 8,5
Absorbance (0.5 %) 469 - 486 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité