Mélange 3 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Fournisseur: Avantor
VWR®
124832SEA 82.4 EUR InStock
124832S
Mélange 3 hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
16 composants
Cinq μg/ml: Benzo(k) fluoranthène
10 μg/ml : Benzo(a)pyrene; Dibenz(a,h)anthracene; Fluoranthene; Benz(a)anthracene; Benzo(b)fluoranthene; Benzo(g,h,i)perylene; Indeno(1,2,3-cd)pyrene; Chrysene; Pyrene
100 μg/ml : Fluorene; Naphthalene; Acenaphthylene; Anthracene; Phenanthrene; Acenaphthene
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité