Éthanol 50%, Easyfix Q Path réactif fixateur
Fournisseur: VWR Collection
Synonyms: Alcool éthylique
Q path®
VWRSEAS0061C75K010EA 0 EUR InStock
VWRSEAS0061C75K010 VWRSEAS0061C160011 VWRSEAS0061C510020 VWRSEAS0061C310449 VWRSEAS0061C670451 VWRSEAS0061C670452 VWRSEAS0061C75H027 VWRSEAS0061C640006 VWRSEAS0021A360004 VWRSEAS0061C330094 VWRSEAS0021A370042 VWRSEAS0061C380003 VWRSEAS0061C590528 VWRSEAS0021A620059 VWRSEAS0061C75H073 VWRSEAS0061C590266 VWRSEAS0061C75J050 VWRSEAS0061C370042 VWRS30.06015BL0001 VWRSEAS0061C870031 VWRSEAS0061C330540 VWRSEAS0061C660003 VWRSEAS0022A75S034 VWRSEAS0061C770052 VWRSEAS0021A760331 VWRSEAS0061C060401 VWRSEAS0061C060244 VWRSEAS0061C360004 VWRSEAS0061C590312 VWRSEAS0061C890011 VWRSEAS0022A670449 VWRSEAS0064B630007 VWRSEAS0061C310425 VWRSEAS0062C590230 VWRSEAS0024A570006 VWRSEAS0061C620377 VWRSEAS0061C990220 VWRSEAS0061C590048 VWRSEAS0064A630007 VWRSEAS0061C350076 VWRSEAS0061C600053 VWRSEAS0061C950078 VWRSEAS0061B890015 VWRSEAS0064A310016 11056746. VWRSEAS0021A760314 VWRSEAS0061C460001 VWRSEAS0061C670107 VWRSEAS0061C780358 VWRSEAS0061C910014 VWRSEAS0064A510045 VWRSEAS0061C680010 VWRSEAS0021A75S034 VWRSEAS0061C770033 VWRSEAS0021A760036 VWRSEAS0061C680011 VWRSEAS0061C880009 VWRSEAS0064A670023 VWRSEAS0062A590443
Éthanol 50%, Easyfix Q Path réactif fixateur
Éthanol
Ethanol prêt à l'emploi pour la fixation cytologique.
Le flacon permet de transporter le prélèvement cytologique en toute sécurité. L’Easyfix fixe les cellules du prélèvement
en vue d’un examen cytologique avec la technique Turbitec® (technique par cytocentrifugation).
Le fixateur permet la conservation de l’ADN en vue d’une détection de l’HPV (human papillomavirus)
- avec la méthode en Hybride Capture II de Qiagen.
- Technique INNO-LIPA d’Innogenetics.
- Technique Papillocheck de Greiner bio-one.
- Technique Abbott HR HPV
Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,III
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité