Éthanol, Q Path® réactif fixateur, pour la microscopie
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
Synonyms: Alcool éthylique
Q path®
ALC0060AF59001EA 29.6 EUR InStock
ALC0060AF59001 VWRS50.06020YW0001
Éthanol, Q Path® réactif fixateur, pour la microscopie
Éthanol
Ethanol prêt à l'emploi pour la fixation cytologique non gynécologique. En pot pouvant être utilisé pour le stockage et le transport
Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,III
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Apparence Liquide incolore
Densité (20/4) 0,922 - 0,935
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité