Formaline 10%, Q Path®, tamponné
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
Danger
FOR0020AF59001EA 51.4 EUR InStock
FOR0020AF59001 FOR0150AF59001 FOR0060AF59001 10099464. FOR0070AF59001 11699455. 10099465. 11699404. 11699408. FOR010LAF59001 VWRQ10.02010WH0001 VWRQ10.07040WH0002 VWRQ10.15060RD0001 VWRQ10.1000.0002 VWRQ10.5000.0001 VWRQ10.10000.0001 VWRQ10.06030WH0001
Formaline 10%, Q Path®, tamponné
Formalin
Formol tamponné solution de fixation prête à l'emploi pour échantillons de tissus. En seau pouvant être utilisé pour le stockage.
Le Formaldéhyde à 4% est équivalent au formol à 10%
Formule: CH₂O
Densité: 1.013 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colourless liquid
Test formaldehyde Passes test
Density (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20°C) 6,8 - 7,2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité