YPD bouillon pour les biotechnologies
Fournisseur: Avantor
VWR®
J903-500GEA 178 EUR InStock
J903-500G
YPD bouillon pour les biotechnologies
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Utilisé pour la propagation et l'entretien des levures.
YPD broth is supplied as a pre-mixed powder which, when dissolved at 50 g/l of water, yields peptone (20 g/l), yeast extract (10 g/l), glucose (20 g/l).
Final pH of solution (25 °C): 6,5 ±0.5
Autoclave or sterile filter.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité