Acide chlorhydrique 5%, ARISTAR® blanc de calibration
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
456494PEA 69.5 EUR InStock
456494P
Acide chlorhydrique 5%, ARISTAR® blanc de calibration
Acide chlorhydrique
HCl 5% dans H₂O ASTM Type II
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse.
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité