Diffusion tubes, with direct indication, for TWA measurements
Fournisseur: Dräger
8101161 8101301 8101111
DRAE8101161EA 154 EUR InStock
DRAE8101161 DRAE8101301 DRAE8101111
Diffusion tubes, with direct indication, for TWA measurements
Systèmes de détection de gaz
Long-term measurements with diffusion tubes provide integrated measurements that represent the average concentration during the sampling period.
  • Measurements performed between one and eight H
  • Tubes can be used as personal, or area monitors
  • Determine the weight average concentration
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité