Safety Bottle Container
Fournisseur: Merck
9.20078.0001 1.40140.0001
9.20078.0001EA 123 EUR InStock
9.20078.0001 1.40140.0001
Safety Bottle Container
Portoirs Portoirs pour flacons
These bucket-style bottle carriers are essential safety equipment for transportation of hazardous chemicals.
  • Versions for 2,5 L and 4 L glass bottles
  • Additional bottle protection by a special developed carrier with foam inlay
  • Solvent-resistant materials
  • Leak-proof top cover
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité