Colonnes capillaires, Rtx®-1
Fournisseur: Restek
Rtx®
REST10123-6850EA 0 EUR InStock
REST10123-6850 REST10142-600 REST10185-289 REST10140-6850 REST10137-6850 REST10156-105 REST10185-6850 REST10123-124042 REST10155-106284 REST10154-6850 REST10121-107 REST10115 REST10152-104 REST10157-600 REST10113 REST10114 REST10152-107 REST10152-6850 REST10179-106 REST10179-101 568-2439 REST10139-6850 REST10136-104 REST10184-106 REST10150-282051 REST10141-105 REST10125-6850 REST10137-280 REST10154-282 REST10137-123284 REST10179-117 REST10187-6850 REST10181-6850 REST10108-112 REST10127-6850 REST10156-6850 REST10180-105 REST10154-289 REST10137-282 REST10178-6850 REST10127-051103 REST10123-1246850 REST10176-051 REST10108-124042 REST10158-6850 REST10122-107 REST10177-086 REST10181-123 REST10151-6850 REST10138-042 REST10185-305 REST10109-106 REST10190-6850 REST10155-051 REST10183-1296850 568-2444 REST10126-105 568-2443 REST10157-6850 568-2442 568-2441 568-2440 REST10167-097 REST10182-126 REST10176-139 REST10167-6850 REST10155-284 568-2456 568-2455 568-2454 REST10158-109 568-2453 REST10145 REST10156-105600 REST10124-600 REST10198-6850 REST10153-6850 568-2029 568-2028 568-2027 568-2026 REST10184-6850 568-2025 568-2024 568-2023 568-2022 568-2021 REST10182-123 568-2020 REST10170-6850 REST10179-1266850 REST10182-104 REST10182-107 REST10155-6850 568-2039 568-2038 568-2037 568-2036 REST10123-106 REST10154-106 568-2035 568-2034 568-2033 568-2032 568-2031 568-2030 REST10185-101 REST10179-1296850 REST41101-6850 568-2009 568-2008 568-2007 568-2006 568-2005 REST10139-600 REST10143-6850 568-2004 REST10195 568-2003 568-2002 568-2001 REST10195-284 568-2000 REST10157-105 REST10184-051 REST10178-600 REST10124-6850 568-2019 568-2018 568-2017 568-2016 568-2015 568-2014 568-2013 568-2012 568-2011 568-2010 REST10135-051 REST10124-042 568-2061 568-2060 REST10155-106 REST10125-600 REST10184-282 REST10155-102 REST10155-101 REST10145-6850 REST10139-106 568-2065 568-2064 568-2063 REST10137-051 568-2062 REST10183-109 REST10183-105 REST40110-6850 REST10177-119 REST10167-104 REST10180-600 REST10106-107 REST10179-6850 REST10120-6850 REST10126-6850 REST10124-106 REST10159-303 REST10195-146280 REST10151-107 REST10139-365 REST10177-104 568-2049 568-2048 REST10135-6850 568-2047 568-2046 568-2045 568-2044 REST10177-107 568-2043 568-2042 568-2041 568-2040 568-2050 REST10152-123 REST10183-6850 REST10154-1256850 REST10179-042 568-2059 568-2058 568-2057 568-2056 568-2055 568-2054 568-2053 568-2052 568-2051
Colonnes capillaires, Rtx®-1
Colonnes pour chromatographie
Colonnes à usage général pour les impuretés de solvants, les congénères de PCB (par ex. mélanges d'Aroclor), la distillation simulée, les activateurs d'incendie, les gaz, l'odorisation du gaz naturel, les composés sulfurés, les huiles essentielles, les hydrocarbures, les composés semi-volatils, les pesticides et les oxydes.
Phase non polaire ; diméthylpolysiloxane à 100% Crossbond®
Plage de température : –60 °C à 350 °C
Peut remplacer : HP-1, DB-1, CP-Sil 5 CB, ZB-1. Équivalent aux phases USP G1, G2, G38.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité