Colonnes capillaires, Rtx®-1701
Fournisseur: Restek
42001 42002 42003 42010 42011 42012 42201 42202 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012 12013 12014 12015 12020 12021 12022 12023 12024 12025 12026 12027 12028 12029 12030 12035 12036 12037 12038 12039 12040 12041 12042 12043 12044 12045 12050 12051 12052 12053 12054 12055 12056 12057 12058 12059 12060 12066 12067 12069 12070 12072 12073 12075 12082 12085 12088 12008-6850 12021-107 12023-600 12023-6850 12024-102 12024-106 12024-125042 12024-128042 12024-144 12024-6850 12039-106 12039-1286850 12039-6850 12042-6850 12053-600 12053-6850 12054-031 12054-6850 12055-6850 12057-105 12057-6850 12058-105 12058-6850 12060-6850 12069-6850 12070-6850 12072-6850 12085-6850 12088-6850
568-2465EA 389 EUR InStock
568-2465 568-2466 568-2467 568-2468 568-2469 568-2470 568-2471 568-2472 REST12005 REST12006 568-2175 REST12008 568-2176 REST12010 568-2177 REST12012 REST12013 REST12014 REST12015 568-2178 568-2179 568-2180 568-2181 568-2182 568-2183 568-2184 568-2185 568-2186 REST12029 REST12030 568-2187 568-2188 568-2189 568-2190 568-2191 568-2192 568-2193 568-2194 568-2195 REST12044 REST12045 568-2196 568-2197 568-2198 568-2199 568-2200 568-2201 568-2202 568-2203 568-2204 REST12059 568-2205 568-2206 568-2207 568-2208 568-2209 568-2210 568-2211 REST12075 568-2212 568-2213 568-2214 REST12008-6850 REST12021-107 REST12023-600 REST12023-6850 REST12024-102 REST12024-106 REST12024-125042 REST12024-128042 REST12024-144 REST12024-6850 REST12039-106 REST12039-1286850 REST12039-6850 REST12042-6850 REST12053-600 REST12053-6850 REST12054-031 REST12054-6850 REST12055-6850 REST12057-105 REST12057-6850 REST12058-105 REST12058-6850 REST12060-6850 REST12069-6850 REST12070-6850 REST12072-6850 REST12085-6850 REST12088-6850
Colonnes capillaires, Rtx®-1701
Colonnes pour chromatographie
Colonnes à usage général pour les alcools, les oxydes, les congénères de PCB (par ex. mélanges d'Aroclor), les pesticides.
Phase de polarité intermédiaire ; cyanopropylphényl à 14%/diméthylpolysiloxane à 86% Crossbond®
Plage de température : –20 °C à 280 °C
Peut remplacer : pesticides DB-1701R, DB-1701, CP Sil 19 CB, VF-1701ms, VF-1701, ZB-1701, ZB-1701P. Équivalent à la phase USP G46.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité