Colonnes capillaires, Rtx®-624
Fournisseur: Restek
40924 40925 10968 10969 10970 10971 10972 10973 10974 10975 10982 40924-6850 10968-6850 10970-101 10970-600 10970-6850 10971-1266850 10971-600 10971-6850 10972-042 10972-6850 10973-6850
568-2451EA 638 EUR InStock
568-2451 568-2452 568-2165 568-2166 568-2167 568-2168 568-2169 568-2170 568-2171 568-2172 568-2173 REST40924-6850 REST10968-6850 REST10970-101 REST10970-600 REST10970-6850 REST10971-1266850 REST10971-600 REST10971-6850 REST10972-042 REST10972-6850 REST10973-6850
Colonnes capillaires, Rtx®-624
Colonnes pour chromatographie
Colonnes à application spécifique pour les polluants organiques volatils. Recommandées dans les méthodes de la US. EPA relatives aux polluants organiques volatils.
Phase de polarité faible à intermédiaire ; cyanopropylphényl à 6%/diméthylpolysiloxane à 94% Crossbond®
Plage de température : –20 °C à 240 °C
Peuvent remplacer : DB-1301, DB-624, VF-1301ms, VF-624ms, CP-1301, ZB-624. Équivalentes à la phase USP G43.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité