Colonnes capillaires, Stabilwax®
Fournisseur: Restek
10605 10606 10607 10608 10609 10610 10611 10612 10613 10620 10621 10622 10623 10624 10625 10626 10627 10628 10635 10636 10637 10638 10639 10640 10641 10642 10643 10651 10652 10654 10655 10657 10658 10666 10667 10669 10670 10672 10611-6850 10623-364 10623-6850 10624-6850 10625-051 10626-105 10626-6850 10627-105 10627-109 10635-104 10636-104 10638-042 10639-101 10639-122 10639-282 10639-6850 10640-129 10641-105 10642-105 10643-105 10651-051 10651-107 10651-6850 10652-104 10652-107 10652-280 10652-289 10654-101 10654-102 10654-600 10654-6850 10655-101 10655-102 10655-106 10655-1266850 10655-144 10655-289 10655-600 10655-6850 10657-105 10657-6850 10658-105 10658-120 10658-129 10658-305 10658-6850 10666-129 10666-305 10666-306 10667-107 10667-289 10669-042 10669-6850 10670-129 10670-1296850 10670-600 10670-6850 10672-129 10672-6850 40602 42601 43830 43831
568-2127EA 491 EUR InStock
568-2127 568-2128 568-2129 568-2130 568-2131 568-2132 568-2133 568-2134 568-2135 568-2136 568-2137 568-2138 568-2139 568-2140 568-2141 568-2142 568-2143 568-2144 568-2145 568-2146 568-2147 568-2148 568-2149 568-2150 568-2151 568-2152 568-2153 568-2154 568-2155 568-2156 568-2157 568-2158 568-2159 568-2160 568-2161 568-2162 568-2163 568-2164 REST10611-6850 REST10623-364 REST10623-6850 REST10624-6850 REST10625-051 REST10626-105 REST10626-6850 REST10627-105 REST10627-109 REST10635-104 REST10636-104 REST10638-042 REST10639-101 REST10639-122 REST10639-282 REST10639-6850 REST10640-129 REST10641-105 REST10642-105 REST10643-105 REST10651-051 REST10651-107 REST10651-6850 REST10652-104 REST10652-107 REST10652-280 REST10652-289 REST10654-101 REST10654-102 REST10654-600 REST10654-6850 REST10655-101 REST10655-102 REST10655-106 REST10655-1266850 REST10655-144 REST10655-289 REST10655-600 REST10655-6850 REST10657-105 REST10657-6850 REST10658-105 REST10658-120 REST10658-129 REST10658-305 REST10658-6850 REST10666-129 REST10666-305 REST10666-306 REST10667-107 REST10667-289 REST10669-042 REST10669-6850 REST10670-129 REST10670-1296850 REST10670-600 REST10670-6850 REST10672-129 REST10672-6850 REST40602 REST42601 REST43830 REST43831
Colonnes capillaires, Stabilwax®
Colonnes pour chromatographie
Colonnes à usage général pour esters méthyliques d'acides gras (FAME), composés aromatiques, huiles essentielles, solvants, isomères de xylène et méthode 603 de la US. EPA (acroléine/acrylonitrile).
Phase polaire ; polyéthylène glycol Crossbond® Carbowax®
Plage de température : 40 °C à 250 °C
Équivalentes aux phases USP G14, G15, G16, G20 et G39.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité