Acide molybdophosphorique solution dans le propanol-2, réactif en spray pour CCM, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.00480.0100EA 87.9 EUR InStock
1.00480.0100
Acide molybdophosphorique solution dans le propanol-2, réactif en spray pour CCM, Supelco®
Acide molybdophosphorique
Ready-to-use spray solution.
Formule: H₃Mo₁₂O₄₀P
MW: 1825,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011341
Numéro CAS: 12026-57-2
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité