Paraffine, liquide, stérile
Fournisseur: VWR Chemicals
301440ZKEA 36.4 EUR InStock
301440ZK
Paraffine, liquide, stérile
Paraffine
La vaseline stérile (paraffine liquide) s'utilise en microbiologie pour améliorer les milieux de culture anaérobie tels que: O/F, milieu décarboxylase, MIO, etc. Distribuée de manière aseptique autour de 2 ml de produit, sur la surface du milieu de culture, stérilisée et dans des tubes.
  • Dans un conteneur fermé, hermétique et à l'abri de la lumière
  • Incolore
La matière première est conforme à DAB10, USP XXI Eur. Pharm et B.P.
Numéro CAS: 8012-95-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité