Eosine J (jaunâtre) en solution aqueuse, Q Path® pour la microscopie
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
10047001.EA 45.7 EUR InStock
10047001. 10047101.
Eosine J (jaunâtre) en solution aqueuse, Q Path® pour la microscopie
Eosine J (jaunâtre)
Solution prête à l'emploi pour coloration histologiques en poche d'utilisation aisée et sure
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Colour of solution Orange-red
Density (20/4) 0.9 - 1.1
pH (20°C) 5 - 5.5
Absorbance (0.1 %) 514 - 518 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité