Hématoxyline solution (Harris), Q Path® pour la microscopie
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
Attention
Synonyms: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
10047007.EA 101 EUR InStock
10047007. 10047107. 00607131.
Hématoxyline solution (Harris), Q Path® pour la microscopie
Haematoxylin staining solutions
Solution prête à l'emploi pour coloration cytologique de Papanicolaou
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Colour of solution Purplish red
Density (20/4) 1,053 - 1,059
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Absorbance (0.5 %) 553 - 560 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité