Very high pressure PK fittings, Upchurch Scientific®
Fournisseur: UPCHURCH SCIENTIFIC
PK-100X PK-110X PK-120BLK PK-120BLKX PK-126 PK-132
UPCHPK-100XEA 162 EUR InStock
UPCHPK-100X UPCHPK-110X UPCHPK-120BLK UPCHPK-120BLKX UPCHPK-126 UPCHPK-132
Very high pressure PK fittings, Upchurch Scientific®
Raccords et connecteurs
Ultra high performance fittings are manufactured from a proprietary PEEK blend (PK) which allow them to be used at higher temperatures (up to 200 °C) and higher pressures.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité