Mounting plate for pipette canisters
Fournisseur: Bellco Glass
BELC1288-11111EA 68.15 EUR InStock
BELC1288-11111
Mounting plate for pipette canisters
Plaques de fixation
Mounting plate for pipette canisters, made from stainless steel.
  • Stabilises pipette canisters during use
  • Can be used with 38 mm OD glass pipette canisters
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité