Systèmes de détection de gaz, X-am® 5600
Fournisseur: Dräger
8321050 6811960 6812190
DRAE8321050EA 1140 EUR InStock
DRAE8321050 DRAE6811960 DRAE6812190
Systèmes de détection de gaz, X-am® 5600
Systèmes de détection de gaz
Grâce à son design ergonomique et à la technologie des capteurs infrarouges, le X-am 5600 est dédié à mesurer jusqu'à six gaz (en utilisant des capteurs de gaz doubles), grâce à l'emploi de un à quatre capteurs avec un capteur infrarouge et trois capteurs XXS EC.
  • Design pratique et compacte, facile à transporter
  • Alertes fiables en cas d'atmosphères explosives
  • Pompe permettant d'utiliser le détecteur pour procéder à des pré-mesures dans les espaces confinés (en option)
Informations de commande: L'ensemble de base (DRAE8321050) est fourni sans capteurs, et au moins un capteur est nécessaire (capteurs vendus séparément).
Information de livraison: Fourni avec un enregistreur de données intégré, un CD d'assistance, les certificats du fabricant et d'étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité