Tissue culture tubes, Leighton type
Fournisseur: BELLCO GLASS
1908-16125 1906-16150
BELC1908-16125EA 0 EUR InStock
BELC1908-16125 BELC1906-16150
Tissue culture tubes, Leighton type
Tubes Tubes de culture
Glass, clear.
Leighton culture tubes are useful for the study of pathogenic effects on viruses on cells as well as sponge matrix culture and nutritional studies. Use cover slips for preparing explant tissue cultures with Leighton culture tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité