Pointes à barrières, GEN3™, Axygen®
Fournisseur: Corning
GEN3-1000-L-RS
732-7515EA 686 EUR InStock
732-7515
Pointes à barrières, GEN3™, Axygen®
Pointes de pipettes
Ces pointes de pipette à filtre multi-protections offrent une protection maximale contre la contamination croisée en utilisant la technologie de tri-filtre. Ces pointes empêchent tout contact ainsi que le passage des liquides ou des aérosols, de sorte que les échantillons de valeur et la recherche ne sont pas compromis.
  • Séparent efficacement le liquide de la barrière étanche à l'aide d'une couche protectrice supplémentaire de matériau de filtre en polyéthylène traditionnel
  • La conception de filtre brevetée empêche toute éventuelle inhibition de la PCR
  • Technologie Maxymum Recovery® pour une faible rétention d'échantillon et un rendement élevé
  • Support à charnières pour une plus grande commodité et facilité d'utilisation
  • Certifiées sans DNase/RNase et agents apyrogènes
  • Certifiées sans ADNg humain et inhibiteurs PCR
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité