Cassettes ActivFlo Routine VI, en vrac
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
39LC-550-1 39LC-550-10 39LC-550-11 39LC-550-2 39LC-550-3 39LC-550-4 39LC-550-6 39LC-550-5 39LC-550-7 39LC-550-8 39LC-550-9
720-2279EA 105 EUR InStock
720-2279 720-2471 720-2473 720-2475 720-2477 720-2479 720-2483 720-2481 720-2485 720-2487 720-2489
Cassettes ActivFlo Routine VI, en vrac
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Les cassettes ActivFlo Routine VI sont des cassettes de traitement dotées d'un évent latéral breveté pour un échange maximal de liquides. L'augmentation de l'échange de fluides génère une réduction de l'incidence des tissus non fixés ou insuffisamment traités et une fixation/un traitement plus rapide des échantillons de tissu.
  • One-piece cassettes
  • Frangible’ lids for easy removal
  • 45° writing surface
  • Offer <1% printing error rate
  • Available in several colours
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité