96-Well assay plates, 'V' well, Axygen®
Fournisseur: Corning
P-96-450V-B P-96-450V-Y
AXYGP-96-450V-BEA 28.5 EUR InStock
AXYGP-96-450V-B AXYGP-96-450V-Y
96-Well assay plates, 'V' well, Axygen®
Microplaques Microplaques HTS
Axygen® assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to −80 °C.
  • SBS footprint
  • Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
  • Certified free of RNase, DNase and pyrogens
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité