Plaques pour PCR à 384 puits, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-384-C PCR-384M2-C PCR-384-RGD-C PCR-384M2CPBC
732-0906EA 67.67 EUR InStock
732-0906 732-0666 732-1037 AXYGPCR-384M2CPBC
Plaques pour PCR à 384 puits, Axygen®
Microplaques Plaques PCR
Plaques en PP, tapis en silicone. Conçues pour s'adapter à des blocs de thermocycleurs de 384 puits.
  • Parois ultra-minces d'une épaisseur uniforme pour accélérer le transfert thermique, ce qui réduit la durée des cycles et améliore la reproductibilité des résultats
  • Certifiées exemptes de Rnase, de DNase et d'endotoxine pour une intégrité optimale des échantillons
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité